Learn More
Anhídrido 3-nitroftálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10645032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10645032 25 g Frasco de vidrio 25 g
10285690 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10645032 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168990250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 641-70-3 | C8H3NO5 | 193.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 641-70-3
Fórmula molecular C8H3NO5
Peso molecular (g/mol) 193.11
Número MDL MFCD00005921
Clave InChI ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophthalic anhydride, 4-nitroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-nitro, phthalic anhydride, 3-nitro, 3-nitro phthalic anhydride, 3-nitrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, nitro, 4-nitro-isobenzofuran-1,3-dione, 3-nitrophthalicanhydride, nitrophthalic anhydride
PubChem CID 21631
Nombre IUPAC 4-nitro-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophthalic anhydride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160.0°C to 165.0°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 17, 486
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrophthalic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.