Learn More
Anhídrido 3-nitroftálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472548 25 g 25 g
11482548 100 g 100 g
11492548 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15857.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 641-70-3 | C8H3NO5 | 193.11 g/mol
4-Nitrophthalic Anhydride is an intermediate for the synthesis of the benzimidazole PARP inhibitor I, ABT-472. It reacts with aminoquinazolinones to yield phthalimidoquinazolinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido 4-nitroftálico es un intermediario para la síntesis del inhibidor de PARP I de bencimidazol, ABT-472. Reacciona con aminoquinazolinonas para producir ftalimidoquinazolinonas.
Solubilidad
Puede descomponerse en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 641-70-3
Fórmula molecular C8H3NO5
Peso molecular (g/mol) 193.11
Número MDL MFCD00005921
Clave InChI ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophthalic anhydride, 4-nitroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-nitro, phthalic anhydride, 3-nitro, 3-nitro phthalic anhydride, 3-nitrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, nitro, 4-nitro-isobenzofuran-1,3-dione, 3-nitrophthalicanhydride, nitrophthalic anhydride
PubChem CID 21631
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophthalic anhydride
Punto de fusión 161°C to 166°C
Cantidad 25 g
Beilstein 179963
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad May decompose in water.
Nombre IUPAC 4-nitro-1,3-dihidro-2-benzofuran-1,3-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.11
Porcentaje de pureza 97%