Learn More
Ácido 3-nitrofálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitrophthalic Acid |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0117 |