Learn More
Ácido 3-nitrofálico, TRC
Código de producto. 30470307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470307 250 g 250 g
30473294 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN515295250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-11-2
Fórmula molecular C8 H5 N O6
Peso molecular (g/mol) 211.13
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid (ACI), Phthalic acid, 3-nitro- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Nitrophthalic acid, m-Nitrophthalic acid, NSC 3120, o-Nitrophthalic acid
Nombre IUPAC Ácido 3-nitrofálico
SMILES OC(=O)c1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophthalic Acid
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0117