Learn More
Ácido 3-nitroftálico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10408340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10408340 500 g Frasco de plástico 500 g
10235730 100 g Frasco de plástico 100 g
11945051 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10408340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160165000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 603-11-2 | C8H5NO6 | 211.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 603-11-2
Fórmula molecular C8H5NO6
Peso molecular (g/mol) 211.13
Clave InChI KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophthalic acid, 3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, phthalic acid, 3-nitro, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro, 3-nitro phthalic acid, 3-nitro-phthalic acid, 3-nitrophthalicacid, nitrophthalic acid, 3-nitrophtalic acid, m-nitrophthalic acid
PubChem CID 69043
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophthalic acid
Punto de fusión 213.0°C to 216.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 09,823
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (25 c). Other solubilities: 1g/10mL methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Nitrophthalic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.