Learn More
Ácido 3-nitroftálico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492437 100 g 100 g
11349459 250 g 250 g
11402447 500 g 500 g
11412447 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11492437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14281.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 603-11-2 | C8H5NO6 | 211.129 g/mol
3-Nitrophthalic acid can be used as starting reagent in the synthesis of modified 2-iodoxybenzoic acid derivatives. It may be used in the synthesis of brucinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate (systematic name: 2,3-dimethoxy-10-oxostrychnidinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate), via heating with brucine. Clyatt E
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-nitroftálico puede usarse como reactivo de inicio en la síntesis de derivados del ácido 2-yodoxibenzoico modificado. Puede usarse en la síntesis de 2-carboxi-6-nitroftalato de brucinio dihidrato (nombre sistemático: 2-carboxi-6-nitroftalato de 2,3-dimetoxi-10-oxoestricnidinio dihidrato), por calentamiento con brucina. Clyatt E.
Solubilidad
La solubilidad en metanol es casi transparente. Soluble en agua, 5 %.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-11-2
Fórmula molecular C8H5NO6
Peso molecular (g/mol) 211.129
Número MDL MFCD00007138
Clave InChI KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophthalic acid, 3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, phthalic acid, 3-nitro, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro, 3-nitro phthalic acid, 3-nitro-phthalic acid, 3-nitrophthalicacid, nitrophthalic acid, 3-nitrophtalic acid, m-nitrophthalic acid
PubChem CID 69043
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophthalic acid
Punto de fusión ∼214°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 2054269
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.13
Porcentaje de pureza 95%