Learn More
Ácido 3-nitrofenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitrophenylboronic Acid |
| CAS | 13331-27-6 |
| Fórmula molecular | C6H6BNO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (3-Nitrophenyl)boronic Acid, B-(3-Nitrophenyl)boronic Acid, 3-Nitrobenzeneboronic Acid, 3-Nitrophenylboronic Acid, NSC 401539, NSC 59739, m-Nitrobenzeneboronic Acid, m-Nitrophenylboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BNO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-10H |
| SMILES | OB(O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | ácido (3-nitroferil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 166.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.039 |