Learn More
Ácido 3-nitrofenilborónico, TRC
Código de producto. 30467383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467383 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30467383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5031051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophenylboronic Acid
CAS 13331-27-6
Fórmula molecular C6H6BNO4
Cantidad 1 g
Sinónimo (3-Nitrophenyl)boronic Acid, B-(3-Nitrophenyl)boronic Acid, 3-Nitrobenzeneboronic Acid, 3-Nitrophenylboronic Acid, NSC 401539, NSC 59739, m-Nitrobenzeneboronic Acid, m-Nitrophenylboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BNO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-10H
SMILES OB(O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC ácido (3-nitroferil)borónico
Peso molecular (g/mol) 166.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.039