Learn More
Ácido 3-nitrofenilacético, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10468100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10468100 1 g Glass bottle 1 g
10627124 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10468100 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147050010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1877-73-2
Número MDL MFCD00007278
Clave InChI WUKHOVCMWXMOOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophenylacetic acid, 2-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-nitro, m-nitrophenyl acetic acid, m-nitrophenylacetic acid, 3-nitrobenzeneacetic acid, acetic acid, m-nitrophenyl, ccris 2337
PubChem CID 15876
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophenylacetic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 116.0°C to 120.0°C
Color Crema
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H7NO4
Fórmula lineal O2NC6H4CH2CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 09, 455
Peso molecular (g/mol) 181.147
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.