Learn More
Ácido 3-nitrofenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487114 25 g 25 g
11467114 1 g 1 g
11477114 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487114 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21540.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1877-73-2 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
3-Nitrophenylacetic acid, is a useful synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-nitrofenilacético es un útil intermediario sintético.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1877-73-2
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00007278
Clave InChI WUKHOVCMWXMOOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophenylacetic acid, 2-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-nitro, m-nitrophenyl acetic acid, m-nitrophenylacetic acid, 3-nitrobenzeneacetic acid, acetic acid, m-nitrophenyl, ccris 2337
PubChem CID 15876
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophenylacetic acid
Punto de fusión 117°C to 120°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2050088
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99%