Learn More
3-nitrofenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488746 25 g 25 g
11478746 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16920.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    144.65€ / 25 g
    Ahorro 16.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3320-87-4 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3320-87-4
Fórmula molecular C7H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 164.12
Número MDL MFCD00007220
Clave InChI GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophenyl isocyanate, m-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-nitro, 3-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, m-nitrophenyl ester, 3-nitrobenzenisocyanate, m-nitrophenylisocyanate, 3-nitropheny isocyanate, pubchem15729, acmc-1ckin
PubChem CID 76835
Nombre IUPAC 1-isocianato-3-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophenyl isocyanate
Punto de fusión 51°C to 53°C
Punto de ebullición 130°C to 131°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.12
Porcentaje de pureza 97%