Learn More
3-nitrofenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10611832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10611832 25 g Frasco de vidrio 25 g
10133201 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10611832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 336180250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3320-87-4 | Molecular Formula: C7H4N2O3 | Molecular Weight: 164.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3320-87-4
Fórmula molecular C7H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 164.12
Número MDL MFCD00007220
Clave InChI GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophenyl isocyanate, m-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-nitro, 3-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, m-nitrophenyl ester, 3-nitrobenzenisocyanate, m-nitrophenylisocyanate, 3-nitropheny isocyanate, pubchem15729, acmc-1ckin
PubChem CID 76835
Nombre IUPAC 1-isocianato-3-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophenyl isocyanate
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50°C to 52°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 130°C to 131°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCOC6H4NO2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrophenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación