Learn More
(3-nitrofenil)hidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Nitrophenyl)hydrazine |
| CAS | 619-27-2 |
| Fórmula molecular | C6 H7 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3-Nitrophenyl)hydrazine, (m-Nitrophenyl)hydrazine, m-Hydrazinonitrobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O2/c7-8-5-2-1-3-6(4-5)9(10)11/h1-4,8H,7H2 |
| SMILES | NNc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (3-nitrofenil)hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 153.139 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.054 |