Learn More
3-Nitrofenil etil(metil)carbatomato, TRC
Código de producto. 30473511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473511 100 mg -
30464457 10 g 10 g
30468003 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN503470100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346242-31-6
Fórmula molecular C10 H12 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 224.21
Sinónimo Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-nitrophenyl ester, 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Nombre IUPAC (3-nitrofenilo) N-etil-N-metilcarbamato
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0797