Learn More
3-Nitrofenil etil(metil)carbatomato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0797 |