Learn More
3-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitrophenol |
| CAS | 554-84-7 |
| Fórmula molecular | C6 H5 N O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Phenol','3-nitro-, Phenol','m-nitro- (8CI), 3-Nitrophenol, 1-Hydroxy-3-nitrobenzene, 3-Hydroxynitrobenzene, NSC 1551, m-Hydroxynitrobenzene, m-Nitrophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 139.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0269 |