Learn More
3-nitrofenol, TRC
Código de producto. 30469236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469236 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30469236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4969352.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophenol
CAS 554-84-7
Fórmula molecular C6 H5 N O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Phenol','3-nitro-, Phenol','m-nitro- (8CI), 3-Nitrophenol, 1-Hydroxy-3-nitrobenzene, 3-Hydroxynitrobenzene, NSC 1551, m-Hydroxynitrobenzene, m-Nitrophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
SMILES Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 139.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0269