Learn More
3-Nitrofenol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10695302 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10695302 25 g Jarra de plástico para polvo 25 GR
1 options
Código de producto. 10695302 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/3150/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 554-84-7
Punto de fusión 94°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 194°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C6H5NO3
Número MDL MFCD00007240
Cantidad 25 g
Sinónimo m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
Clave InChI RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 3-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 139.11
PubChem CID 11137
ChEBI CHEBI:34346
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.