Learn More
Éster etílico del ácido 3-(nitrometil)-5-metil-4-hexenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Nitromethyl)-5-methyl-4-hexenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1136478-28-8 |
| Fórmula molecular | C10H17NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Methyl-3-(nitromethyl)-4-hexenoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO4/c1-4-15-10(12)6-9(5-8(2)3)7-11(13)14/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(CC(CN(=O)=O)/C=C(C)\C)OCC |
| Nombre IUPAC | 5-metil-3-(nitrometil)hex-4-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 215.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.12 |