Learn More
Clorhidrato de 3-nitrobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490957 25 g 25 g
11470957 1 g 1 g
11480957 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23349.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26177-43-5 | C7H9ClN2O2 | 188.611 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26177-43-5
Fórmula molecular C7H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 188.611
Número MDL MFCD00012858
Clave InChI DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 3-nitrobenzylamine hcl, 3-nitrobenzylammonium hydrochloride, benzenemethanamine, 3-nitro-, monohydrochloride, 1-3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, pubchem7485, chembl13978, m-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrobenzyl amine hydrochloride
PubChem CID 2724030
Nombre IUPAC (3-nitrofenil)metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.62
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.