Learn More
Clorhidrato de 3-nitrobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470957 1 g 1 g
11480957 5 g 5 g
11490957 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23349.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26177-43-5 | C7H9ClN2O2 | 188.611 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26177-43-5
Fórmula molecular C7H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 188.611
Número MDL MFCD00012858
Clave InChI DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 3-nitrobenzylamine hcl, 3-nitrobenzylammonium hydrochloride, benzenemethanamine, 3-nitro-, monohydrochloride, 1-3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, pubchem7485, chembl13978, m-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrobenzyl amine hydrochloride
PubChem CID 2724030
Nombre IUPAC (3-nitrofenil)metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.62
Porcentaje de pureza 97%