Learn More
Clorhidrato de 3-nitrobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752611 5 g Frasco de vidrio 5 g
10347700 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184730050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26177-43-5 | C7H8N2O2·HCl | 188.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26177-43-5
Fórmula molecular C7H8N2O2·HCl
Peso molecular (g/mol) 188.62
Número MDL MFCD00012858
Clave InChI DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 3-nitrobenzylamine hcl, 3-nitrobenzylammonium hydrochloride, benzenemethanamine, 3-nitro-, monohydrochloride, 1-3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, pubchem7485, chembl13978, m-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrobenzyl amine hydrochloride
PubChem CID 2724030
Nombre IUPAC (3-nitrofenil)metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 226°C to 231°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CH2NH2·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 1076
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2