Learn More
Alcohol 3-nitrobencil-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitrobenzyl Alcohol-D6 |
| CAS | 1219795-18-2 |
| Fórmula molecular | C7 D6 H N O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 3-Nitrobenzyl-d6 Alcohol, 3-Nitrobenzene-d4-methan-d2-ol, (3-Nitrophenyl-2,4,5,6-d4)methanol-d2, 3-Nitrobenzyl alcohol-D6, m-(Hydroxymethyl)nitrobenzene-d6, m-Nitrobenzyl-d6 alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2 |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | dideuterio-(2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitrofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 159.1724 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0803 g/mol |
| Mostrar más |