Learn More
Cloruro de 3-nitrobencilo, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10229930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10229930 25 g Frasco de vidrio 25 g
10177460 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10229930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404900250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 619-23-8
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007272
Clave InChI APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
PubChem CID 12078
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-3-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 41°C to 46°C
Color Marrón a Amarillo
Punto de ebullición 85°C to 87°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CH2Cl
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino