Learn More
Cloruro de 3-nitrobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452798 10 g 10 g
11462798 50 g 50 g
11472798 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16775.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-23-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-23-8
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007272
Clave InChI APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
PubChem CID 12078
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-3-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzyl chloride
Punto de fusión 43°C to 47°C
Punto de ebullición 150°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 742794
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 98%