Learn More
Bromuro de 3-nitrobencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476847 100 g 100 g
11456847 5 g 5 g
11466847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14310.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3958-57-4 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3958-57-4
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.034
Número MDL MFCD00007271
Clave InChI LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-nitro, alpha-bromo-3-nitrotoluene, m-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-m-nitrotoluene, m-nitro-alpha-bromotoluene, 3-nitrobenzylbromide, toluene, alpha-bromo-m-nitro
PubChem CID 77568
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-3-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzyl bromide
Punto de fusión 56°C to 59°C
Punto de ebullición 153°C to 154°C (7 mmHg)
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 742795
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.04
Porcentaje de pureza ≥98%