Learn More
Alcohol de 3-nitrobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407297 25 g 25 g
11417297 100 g 100 g
11427297 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15040.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-25-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-25-0
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.137
Número MDL MFCD00007273
Clave InChI CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzyl alcohol, 3-nitrophenyl methanol, m-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-nitro, benzyl alcohol, m-nitro, 3-nitrobenzenemethanol, unii-f829x990iv, ccris 7971, 3-nitrophenyl methan-1-ol, 3-nitrobenzylalcohol
PubChem CID 69267
Nombre IUPAC (3-nitrofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzyl alcohol
Punto de fusión 29°C to 33°C
Densidad 1.3
Punto de ebullición 175°C to 180°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5755
Cantidad 25 g
Beilstein 2044769
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%