Learn More
3-nitrobenzoilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitrobenzoylacetonitrile |
| CAS | 21667-64-1 |
| Fórmula molecular | C9 H6 N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Acetonitrile','(m-nitrobenzoyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Nitro-β-oxobenzenepropanenitrile, 2-(3-Nitrobenzoyl)acetonitrile, 3-Nitrobenzoylacetonitrile, 3-Nitrophenacyl cyanide, m-Nitrophenacyl cyanide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6N2O3/c10-5-4-9(12)7-2-1-3-8(6-7)11(13)14/h1-3,6H,4H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)CC#N |
| Nombre IUPAC | 3-(3-nitrofenil)-3-oxopropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.155 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.038 |