Learn More
Cloruro de 3-nitrobenzoilo, TRC
Código de producto. 30468225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468225 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30468225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4936151MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzoyl Chloride
CAS 121-90-4
Fórmula molecular C7H4ClNO3
Cantidad 1 mg
Sinónimo m-Nitrobenzoyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 3-nitrobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 185.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.988