Learn More
Cloruro de 3-nitrobenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitrobenzoyl Chloride |
| CAS | 121-90-4 |
| Fórmula molecular | C7H4ClNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | m-Nitrobenzoyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 3-nitrobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 185.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.988 |