Learn More
Cloruro de 3-nitrobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493234 250 g 250 g
11483234 50 g 50 g
11473234 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493234 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10579.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 121-90-4 | C7H4ClNO3 | 185.563 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-90-4
Fórmula molecular C7H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 185.563
Número MDL MFCD00007247
Clave InChI NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid
PubChem CID 8495
Nombre IUPAC cloruro de 3-nitrobenzoilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzoyl chloride
Punto de fusión 31°C to 35°C
Densidad 1.42
Punto de ebullición 276°C to 278°C (decomposition)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Cantidad 250 g
Número UN UN3261
Beilstein 777186
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.57
Porcentaje de pureza 98%