Learn More
Cloruro de 3-nitrobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10512751 100 g Frasco de vidrio 100 g
10327810 5 g Frasco de vidrio 5 g
10153490 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10512751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155841000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 121-90-4 | C7H4ClNO3 | 185.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-90-4
Fórmula molecular C7H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 185.57
Número MDL MFCD00007247
Clave InChI NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid
PubChem CID 8495
Nombre IUPAC cloruro de 3-nitrobenzoilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzoyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 35.0°C
Color Marrón
Densidad 1.4200g/mL
Punto de ebullición 275.0°C to 278.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4COCl
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 381
Gravedad específica 1.42
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión