Learn More
3-nitrobenzotrifluoruro, Mikromol™
Código de producto. 30051235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051235 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051235 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0161.10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-nitrobenzotrifluoruro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzotrifluoride
CAS 98-46-4
Nombres de analitos o componentes 3-Nitrobenzotrifluoride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H4 F3 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Nitrobenzotrifluoride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)11(12)13/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-nitro-3-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 191.11
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191,0194 g/mol