Learn More
3-Nitrobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322306 100 g 100 g
11312306 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05948.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 98-46-4 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-46-4
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.109
Número MDL MFCD00007260
Clave InChI WHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, m-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl nitrobenzene, m-nitrotrifluorotoluene, benzene, 1-nitro-3-trifluoromethyl, 1,3-nitrobenzotrifluoride, m-nitrotrifluortoluol, usaf ma-5, 3-trifluoromethylnitrobenzene
PubChem CID 7386
Nombre IUPAC 1-nitro-3-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzotrifluoride
Punto de fusión -5°C
Densidad 1.435
Punto de ebullición 201°C to 205°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.472
Cantidad 100 g
Número UN UN2306
Beilstein 2051362
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 97%