Learn More
3-Nitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10580784 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10580784 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10645232 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10580784 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 173520050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 619-24-9 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 619-24-9
Fórmula molecular C7H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 148.12
Número MDL MFCD00007194
Clave InChI RUSAWEHOGCWOPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 3-nitro, m-nitrobenzonitrile, 3-cyanonitrobenzene, m-cyanonitrobenzene, benzonitrile, m-nitro, 3-cyano-1-nitrobenzene, 3-nitro-benzonitrile, ccris 2327, 3-nitrobenzenecarbonitrile, 3-nitrobenzonitril
PubChem CID 12079
Nombre IUPAC 3-nitrobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzonitrile
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 115°C to 119°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 165°C (21.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CN
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 385
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freele soluble in ether and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Nitrobenzonitrile
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Hazard Statement
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.