Learn More
3-Nitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492488 10 g 10 g
11359459 25 g 25 g
11402498 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15821.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-24-9 | C7H4N2O2 | 148.121 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-24-9
Fórmula molecular C7H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 148.121
Número MDL MFCD00007194
Clave InChI RUSAWEHOGCWOPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 3-nitro, m-nitrobenzonitrile, 3-cyanonitrobenzene, m-cyanonitrobenzene, benzonitrile, m-nitro, 3-cyano-1-nitrobenzene, 3-nitro-benzonitrile, ccris 2327, 3-nitrobenzenecarbonitrile, 3-nitrobenzonitril
PubChem CID 12079
Nombre IUPAC 3-nitrobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzonitrile
Punto de fusión 114°C to 117°C
Punto de ebullición 165°C (21 mmHg)
Olor Almond-like
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Beilstein 637674
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12
Porcentaje de pureza 98%