Learn More
Ácido 3-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405593 250 g 250 g
11495583 1000 g 1000 g
11415593 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405593 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13494.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 121-92-6 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
3-Nitrobenzoic acid was used to investigated the role of ozone as additional decomposition or finishing reagent in the degradation of o-, m- and p-nitobenzoic acids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-nitrobenzoico se utilizó para investigar el papel del ozono como reactivo de acabado o de descomposición adicional en la degradación de los ácidos o-, m- y p-nitrobenzoico
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en ácido acético.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-92-6
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00007251
Clave InChI AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
PubChem CID 8497
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzoic acid
Punto de fusión 140°C to 143°C
Densidad 1.494
Cantidad 250 g
Beilstein 908644
Índice Merck 14,6589
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 99%