Learn More
Ácido 3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13428338 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13428338 5 kg 5 Kg
10014623 100 g 100 g
10745051 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13428338 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128450051
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 121-92-6 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-92-6
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00007251
Clave InChI AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
PubChem CID 8497
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 139.0°C to 143.0°C
Color Verde a amarillo
Temperatura de inflamación 190°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal O2NC6H4CO2H
Cantidad 5 kg
Beilstein 09,376
Fieser 13,231
Índice Merck 14,6589
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L (25°C). Other solubilities: 1g/3mL alcohol - 1g/2mL methanol, 1g/4mL ether - 1g/2.5mL acetone, 1g/18mL chloroform, slightly soluble in benzene and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.