Learn More
3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10743823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10743823 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10743823 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW03534DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol
CAS 126318-27-2
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C8H5NO4
Número MDL MFCD00114881
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-nitrobenzo b furan-5-ol, 5-benzofuranol,3-nitro, acmc-20e4do, 3-nitro-5-benzofuranol, 3-nitrobenzofuran-5-ol, 3-nitro-5-hydroxybenzofuran, 5-hydroxy-3-nitrobenzo b furan, 5-hydroxy-3-nitro-1-benzofuran
Clave InChI ZQPBTBWGCWHIGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CO2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-nitro-1-benzofuran-5-ol
Peso molecular (g/mol) 179.131
PubChem CID 2797494
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.13
Porcentaje de pureza 97%