Learn More
3-Nitrobenzhidrazida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495706 5 g 5 g
11405716 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20800.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 618-94-0 | C7H7N3O3 | 181.151 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-94-0
Fórmula molecular C7H7N3O3
Peso molecular (g/mol) 181.151
Número MDL MFCD00017059
Clave InChI NQEWXLVDAVTOHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzhydrazide, 3-nitrobenzoylhydrazine, m-nitrobenzhydrazide, 3-nitrobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3-nitro-, hydrazide, m-nitrobenzoylhydrazide, m-nitrobenzoylhydrazine, m-nitrobenzoic hydrazide, m-nitrobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, m-nitro-, hydrazide
PubChem CID 3291498
Nombre IUPAC 3-nitrobenzohidrazida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzhydrazide
Punto de fusión 152°C to 155°C
Cantidad 5 g
Beilstein 645512
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza ≥98%