Learn More
Cloruro de 3-nitrobencenosulfonil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463248 5 g 5 g
11473248 25 g 25 g
11483248 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17670.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 121-51-7 | C6H4ClNO4S | 221.611 g/mol
It is employed as a biochemical for proteomics research. It is also used in the preparation of: acyl-2-aminobenzimidazole analogs and 6-chloro-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como sustancia bioquímica para la investigación proteómica. También se utiliza en la preparación de: análogos de acil-2-aminobencimidazol y 6-cloro-2-metil-3-{1-[(3-nitrofenil)sulfonilo]-1H-pirazol-3-il}imidazo[1,2-a]piridina.
Solubilidad
Hidroliza lentamente en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, metales activos y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-51-7
Fórmula molecular C6H4ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 221.611
Número MDL MFCD00007435
Clave InChI MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophenylsulfonyl chloride, 3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 3-nitro-benzenesulfonyl chloride, m-nitrophenylsulfonyl chloride, m-nitrobenzenesulfonyl chloride, unii-kn1z8wpl9u, benzenesulfonyl chloride, m-nitro, kn1z8wpl9u
PubChem CID 8476
Nombre IUPAC cloruro de 3-nitrobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 59°C to 63°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 746542
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.62
Porcentaje de pureza 98%