Learn More
Cloruro de 3-nitrobencenosulfonilo, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10781442 25 g Frasco de vidrio 25 g
10117800 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10781442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 415840250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 121-51-7 | C6H4ClNO4S | 221.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-51-7
Fórmula molecular C6H4ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 221.62
Número MDL MFCD00007435
Clave InChI MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophenylsulfonyl chloride, 3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 3-nitro-benzenesulfonyl chloride, m-nitrophenylsulfonyl chloride, m-nitrobenzenesulfonyl chloride, unii-kn1z8wpl9u, benzenesulfonyl chloride, m-nitro, kn1z8wpl9u
PubChem CID 8476
Nombre IUPAC cloruro de 3-nitrobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60.0°C to 65.0°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SO2ClC6H4NO2
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino