Learn More
Ácido 3-nitrobencenosulfónico, sal sódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656974 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656974 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
10246980 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656974 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209120025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-68-4 | C6H4NNaO5S | 225.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-68-4
Fórmula molecular C6H4NNaO5S
Peso molecular (g/mol) 225.15
Número MDL MFCD00007490
Clave InChI LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 3-nitrobenzenesulfonate, 3-nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3-nitrobenzenesulphonate, sodium m-nitrobenzenesulfonate, nitrol s, tiskan czech, ludigol, ludigol f,60, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-1f11sxj4c6
PubChem CID 31389
Nombre IUPAC sodio;3-nitrobencenosulfonato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzenesulfonic acid, sodium salt
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 350.0°C
Color Amarillo
pH 6 to 10 (1% aq. soln.)
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal O2NC6H4SO3Na
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 11, 68
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L water (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino