Learn More
Ácido 3-nitrobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470953 1 g 1 g
11480953 5 g 5 g
11490953 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13336.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13331-27-6 | C6H6BNO4 | 166.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13331-27-6
Fórmula molecular C6H6BNO4
Peso molecular (g/mol) 166.93
Número MDL MFCD00007193
Clave InChI ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediol
PubChem CID 1677
Nombre IUPAC ácido (3-nitroferil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼285°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 2938638
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.93
Porcentaje de pureza 98%