Learn More
3-Nitrobenzamidoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458797 5 g 5 g
15448797 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52212.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5023-94-9 | Molecular Formula: C7H7N3O3 | Molecular Weight: 181.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5023-94-9
Fórmula molecular C7H7N3O3
Peso molecular (g/mol) 181.15
Número MDL MFCD00053609
Clave InChI ZAIHFKLUPWFUGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzamidoxime, n-hydroxy-3-nitro-benzamidine, m-nitrobenzamide oxime, z-n'-hydroxy-3-nitrobenzimidamide, m-nitrobenzamidoxime, n-hydroxy-3-nitro-benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-3-nitrobenzene-1-carboximidamide, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-3-nitro, z-n'-hydroxy-3-nitrobenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 6424871
Nombre IUPAC N'-hidroxi-3-nitrobencenocarboximidamida
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzamidoxime
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 97%