Learn More
3-Nitrobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10449670 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10449670 100 g Frasco de vidrio 100 g
10285710 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10449670 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 183441000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 645-09-0 | C7H6N2O3 | 166.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 645-09-0
Fórmula molecular C7H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 166.14
Número MDL MFCD00007984
Clave InChI KWAYEPXDGHYGRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-nitrobenzamide, benzamide, 3-nitro, benzamide, m-nitro, 3-nitro-benzamide, 3-nitrophenylcarboxamide, acmc-209nmr, 3-nitrobenzamide, dsstox_cid_5732, dsstox_rid_77897, dsstox_gsid_25732
PubChem CID 12576
Nombre IUPAC 3-nitrobenzamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzamide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 140°C to 144°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CONH2
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 381
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Nitrobenzamide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.