Learn More
3-Nitrobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432857 10 g 10 g
11442857 50 g 50 g
11452857 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15481.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 645-09-0 | C7H6N2O3 | 166.136 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-09-0
Fórmula molecular C7H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 166.136
Número MDL MFCD00007984
Clave InChI KWAYEPXDGHYGRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-nitrobenzamide, benzamide, 3-nitro, benzamide, m-nitro, 3-nitro-benzamide, 3-nitrophenylcarboxamide, acmc-209nmr, 3-nitrobenzamide, dsstox_cid_5732, dsstox_rid_77897, dsstox_gsid_25732
PubChem CID 12576
Nombre IUPAC 3-nitrobenzamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzamide
Punto de fusión 140°C to 143°C
Cantidad 10 g
Beilstein 777185
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza 98%