Learn More
3-Nitrobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30137233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137233 10 g 10 g
30134181 5 g 5 g
30009522 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49213510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-61-6
Fórmula molecular C7 H5 N O3
Peso molecular (g/mol) 151.12
Sinónimo Benzaldehyde, 3-nitro-, Benzaldehyde, m-nitro- (8CI), 3-Nitrobenzaldehyde, 3-Nitrobenzenecarboxaldehyde, 3-Nitrophenylcarboxaldehyde, 5-Nitrobenzaldehyde, NSC 5504, m-Nitrobenzaldehyde, m-Nitrobenzaldehyde
Nombre IUPAC 3-nitrobenzaldehído
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(C=O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzaldehyde
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0269