Learn More
3-nitrobenzaldehído, 99 %
Código de producto. 11480134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Unit Size:
1000 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11480134 250 g 250 g
11369459 500 g 500 g
11470134 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11480134 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13594.30
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 99-61-6 | C7H5NO3 | 151,121 g/mol
El 3-nitrobenzaldehído se utiliza en la síntesis de otros compuestos orgánicos, desde productos farmacéuticos hasta aditivos plásticos y como intermedio para el procesamiento de compuestos de perfumes y aromatizantes y en la preparación de ciertos colorantes de anilina.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 3-nitrobenzaldehído se utiliza en la síntesis de otros compuestos orgánicos, que van desde productos farmacéuticos hasta aditivos plásticos e intermedios para el procesamiento de perfumes y compuestos aromatizantes, así como en la preparación de determinados tintes de anilina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-61-6
Fórmula molecular C7H5NO3
Número MDL MFCD00007249
Clave InChI ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
PubChem CID 7449
Nombre IUPAC 3-nitrobenzaldehído
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 57°C to 59°C
Punto de ebullición 164°C (23 mmHg)
Cantidad 250 g
Beilstein 386795
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,6587
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Peso molecular (g/mol) 151.121
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.12
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación