Learn More
3-Nitroanilina, TRC
Código de producto. 30472568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30472568 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30472568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4917651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-09-2
Fórmula molecular C6 H6 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 138.12
Sinónimo Benzenamine, 3-nitro-, Aniline, m-nitro- (8CI), 3-Nitrobenzenamine, 1-Amino-3-nitrobenzene, 3-Aminonitrobenzene, 3-Nitroaniline, 3-Nitrophenylamine, Amarthol Fast Orange R Base, Azobase MNA, C.I. 37030, C.I. Azoic Diazo Component 7, Daito Orange Base R, Devol Orange R, Diazo Fast Orange R, Fast Orange Base R, Fast Orange M Base, Fast Orange MM Base, Fast Orange R Base, Fast Orange R Salt, Hiltonil Fast Orange R Base, MNA, NSC 9574, Naphtoelan Orange R Base, Nitranilin, Orange Base Irga I, m-Aminonitrobenze, m-Aminonitrobenzene, m-Nitroaminobenzene, m-Nitroaniline, m-Nitrophenylamine, meta-Nitroaniline
Nombre IUPAC 3-nitroanilina
SMILES Nc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitroaniline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0429